Läs mer
Isosorbid, 98 %
Produktkod. 10153491 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10153491 100 g Glasflaska 100g
10103401 5 g Glasflaska 5g
10096343 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10153491 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 351911000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 652-67-5 | C6H10O4 | 146,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 652-67-5
Molekylformel C6H10O4
Molekylvikt (g/mol) 146.14
MDL-nummer MFCD00064827
InChI-nyckel KLDXJTOLSGUMSJ-JGWLITMVSA-N
Synonym isosorbide, isobide, devicoran, hydronol, ismotic, sorbid, +-d-isosorbide, vascardin dinitrate, 3r,3ar,6s,6ar-hexahydrofuro 3,2-b furan-3,6-diol, 1,4-dianhydrosorbitol
PubChem CID 12597
IUPAC-namn (3S,3aR,6R,6aR)-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diol
LEDER C1C(C2C(O1)C(CO2)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isosorbide
Smältpunkt 56,0 °C till 62,0 °C
Färg Beige eller vit till gul
Kvantitet 100 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Kristaller, kristallint fast eller massa
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Merck Index 15, 5270
Formel vikt 146.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.