Läs mer
Isosorbiddimetyleter, 98 %
Produktkod. 11468710
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468710 100 g 100g
11408137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11468710 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17516.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 5306-85-4 | C8H14O4 | 174,20 g/mol
Det används som ett speciallösningsmedel. Det är ett lösningsmedel för aktiva ingredienser, särskilt DHA för solfria solprodukter. Det används också som viskositetsreglerande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som ett speciallösningsmedel. Det är ett lösningsmedel för aktiva ingredienser, särskilt DHA för solfria solprodukter. Det används också som viskositetsreglerande medel.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Säkerställ ordentlig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5306-85-4
Molekylformel C8H14O4
Molekylvikt (g/mol) 174.20
MDL-nummer MFCD00064828
InChI-nyckel MEJYDZQQVZJMPP-UHFFFAOYNA-N
Synonym dimethyl isosorbide, isosorbide dimethyl ether, 3r,3ar,6s,6ar-3,6-dimethoxyhexahydrofuro 3,2-b furan, unii-sa6a6v432s, 1,4:3,6-dianhydro-2,5-di-o-methyl-d-glucitol, arlasolve dmi, 2,5-di-o-methyl-1,4:3,6-dianhydro-d-glucitol, dimethyl isosorbide ether, 3r,3ar,6s,6ar-3,6-dimethoxy-hexahydrofuro 3,2-b furan, 3s,3ar,6r,6ar-3,6-dimethoxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro 3,2-b furan
PubChem CID 62990
IUPAC-namn (3S,3aR,6R,6aR)-3,6-dimetoxi-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan
LEDER COC1COC2C(COC12)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isosorbide dimethyl ether
Smältpunkt -70 °C
Densitet 1.165
Kvantitet 100 g
Brytningsindex 1.462
Beilstein 80854
Kokpunkt 93 °C till 95 °C (0,1 mmHg)
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 174.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.