Läs mer
Isosorbide, MedChemExpress
Produktkod. 16471118
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16471118 5 g 5g
1 options
Produktkod. 16471118 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1469
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Isosorbide (D-Isosorbide), an orally active vasodilating agent that can be used for the research of heart failure and angina (chest pain). Isosorbide is also an oral hyperosmotic diuretic.
Isosorbide (D-Isosorbide), an orally active vasodilating agent that can be used for the research of heart failure and angina (chest pain). Isosorbide is also an oral hyperosmotic diuretic.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isosorbide
CAS 652-67-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H10O4
Kvantitet 5 g
Synonym D-Isosorbide Dianhydro-D-glucitol
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (684.28 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (684.28 mM)
LEDER O[C@H]1[C@]2([H])[C@]([C@@H](O)CO2)([H])OC1
Molekylvikt (g/mol) 146.14
Formel vikt 146.14
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation