Läs mer
Isosorbid, Mikromol™
Produktkod. 17958514
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17958514 500 mg
1 options
Produktkod. 17958514 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0126.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Isosorbid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isosorbide
CAS 652-67-5
Analyt- eller komponentnamn Isosorbide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H10 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Isosorbide
InChI formel InChI=1S/C6H10O4/c7-3-1-9-6-4(8)2-10-5(3)6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
LEDER O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@@H](O)CO[C@H]12
IUPAC-namn (3S,3aR,6R,6aR)-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diol
Molekylvikt (g/mol) 146.14
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 146,0579 g/mol