Läs mer
Isosorbidmononitrat, 98+%
Beskrivning
En kranskärlsvidlatare som inte kräver leverbiotransformation
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Isosorbide mononitrate |
| Smältpunkt | 92 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3251 |
| Merck Index | 14,5225 |
| Formel vikt | 191.14 |
| Procent renhet | ≥98% |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning