Läs mer
Isosorbid, TRC
Produktkod. 30135487
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135487 1 g
30138719 10 g
30010073 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135487 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI9016801G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 652-67-5
Molekylformel C6 H10 O4
Molekylvikt (g/mol) 146.14
Synonym Isosorbide, D-Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, D- (8CI), Sorbitol, 1,4:3,6-dianhydro- (6CI), Furo[3,2-b]furan, D-glucitol deriv., (+)-D-Isosorbide, 1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol, 1,4:3,6-Dianhydro-D-sorbitol, 1,4:3,6-Dianhydrosorbitol, AT 101, Devicoran, Hydronol, Ismotic, Isobide, NSC 40725
IUPAC-namn (3S,3aR,6R,6aR)-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diol
LEDER O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@@H](O)CO[C@H]12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isosorbide
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H10O4/c7-3-1-9-6-4(8)2-10-5(3)6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Formel vikt 146.0579