Läs mer
Isosteviol, MedChemExpress
Beskrivning
Isosteviol ((-)-Isosteviol) is a derivative of Stevioside through acid catalyzed hydrolysis of Stevioside. Isosteviol inhibits DNA polymerase and DNA topoisomerase and has antibacterial, anticancer and anti-tuberculosis effects.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isosteviol |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 27975-19-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H30O3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | (-)-Isosteviol iso-Steviol |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (314.02 mM) |
| Visa mer |