missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isosteviol Methyl Acyl-Beta-D-glucuronide Triacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isosteviol Methyl Acyl-beta-D-glucuronide Triacetate |
| CAS | 1821037-07-3 |
| Molekylformel | C33H46O12 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H46O12/c1-17(34)40-24-25(41-18(2)35)27(43-20(4)37)44-28(26(24)42-19(3)36)45-29(39)32(7)12-8-11-31(6)21(32)10-14-33-15-23(38)30(5,16-33)13-9-22(31)33/h21-22,24-28H,8-16H2,1-7H3/t21-,22-,24-,25-,26+,27-,28-,30-,31+,32+,33-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@H]1O[C@@H](OC(=O)[C@]2(C)CCC[C@@]3(C)[C@@H]4CC[C@@]5(C)C[C@]4(CC[C@H]23)CC5=O)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 634.71 |
| Formel vikt | 634.2989 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?