Läs mer
Isosulfamethoxazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-amino-N-(3-methylisoxazol-5-yl)benzenesulfonamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(16-12-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6,13H,11H2,1H3 |
| Formel vikt | 253.0521 |
| Procent renhet | >95% |