Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H19A Open Heated Acrylic Bath Circulators
Produktkod. 11326671 Handla allt Liebherr Produkter
Elektriska krav:
230 V 50 Hz
Modell:
4100 H19A
Kapacitet (metrisk):
15,6 till 19,9 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11326671
Brand: Fisherbrand™ FKEXV 5400
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Acrylic open heated baths are fitted with bridge plates for placement of the control head
Valuable for customers who need to observe the application behaviour within the bath.
  • Heating capacity up to 1000 watts
  • With 19-liter baths
  • Easy sample viewing during operation
Temperature Range: Ambient to +80°C
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 527.4 to 672.8 oz.
Kapacitet (metrisk) 15,6 till 19,9 l
Flödeshastighet 17 L/min.
Pumptyp Force
Temperaturområde 10°C to 80°C
Typ Isotemp™ Open Heated Acrylic Bath Circulator
Max. Tryck 310 mbar
Modell 4100 H19A
Temperaturstabilitet ±0.05°C
Mått (L x B x H) 20.7 x 13.9 x 13.3 in. (52.5 x 35.3 x 33.7 cm)
Längd (engelska) 20.7 in.
Längd (metrisk) 52.5 cm
Bredd (engelska) 13.9 in.
Bredd (metrisk) 35.3 cm
Höjd (engelska) 13.3 in.
Höjd (metrisk) 33.7 cm
Vikt (engelska) 20 lb.
Vikt (metrisk) 9.1 kg
Elektriska krav 230 V 50 Hz
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz