Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ CO 2 Inkubator, 150 L, Rostfritt stål
Handla allt Fisherbrand Produkter
CO2-sensorteknik:
IR-sensor
TC-sensor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Effektiva högpresterande värmare omger kammaren för jämn temperaturfördelning
- Milt fläktassisterat luftflödesmönster är utformat för jämn fördelning av temperatur, CO2 och fuktighet
- 90°C högtemperaturdekontamineringscykeln förenklar rengöringen eftersom ingen autoklav och giftiga kemikalier krävs
- Cykeln eliminerar variation i desinfektion och har visat sig vara effektiv mot många olika föroreningar inklusive bakterier, mögel och svampsporer och mykoplasma, vilket eliminerar variationen i desinfektion
- CO2-sensorer är placerade direkt i kammaren för exakt kontroll. Ett urval av CO2-sensorteknik inkluderar.
- Termisk konduktivitet (TC) för exakt övervakning och tillförlitlig lång livslängd
- Infraröd (IR) för oberoende drift för exakta tillämpningar för fjärrövervakning
Specifikationer
Specifikationer
| Datautgångar | RS232 |
| Kapacitet (metrisk) | 150 L |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| CO2-koncentrationsområde | 1 till 20 % |
| CO2-sensorteknik | IR-sensor |
| Relativ luftfuktighet | <90 % vid 37 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivande +0,3° till 55 °C |
| Typ | CO2-inkubator |
| Fuktighetskälla | 3L pannlös behållare |
| Hamnar | Standard |
| Visa mer |