Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ CO 2 Inkubator, 150 L, Rostfritt stål
Produktkod. p-9510004 Handla allt Fisherbrand Produkter
CO2-sensorteknik:
IR-sensor
TC-sensor
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15660667
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
  • Effektiva högpresterande värmare omger kammaren för jämn temperaturfördelning
  • Milt fläktassisterat luftflödesmönster är utformat för jämn fördelning av temperatur, CO2 och fuktighet
  • 90°C högtemperaturdekontamineringscykeln förenklar rengöringen eftersom ingen autoklav och giftiga kemikalier krävs
  • Cykeln eliminerar variation i desinfektion och har visat sig vara effektiv mot många olika föroreningar inklusive bakterier, mögel och svampsporer och mykoplasma, vilket eliminerar variationen i desinfektion
  • CO2-sensorer är placerade direkt i kammaren för exakt kontroll. Ett urval av CO2-sensorteknik inkluderar.
    • Termisk konduktivitet (TC) för exakt övervakning och tillförlitlig lång livslängd
    • Infraröd (IR) för oberoende drift för exakta tillämpningar för fjärrövervakning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Datautgångar RS232
Kapacitet (metrisk) 150 L
Kammarmaterial Rostfritt stål
CO2-koncentrationsområde 1 till 20 %
CO2-sensorteknik TC-sensor
Relativ luftfuktighet <90 % vid 37 °C
Temperaturområde (metriskt) Omgivande +0,3° till 55 °C
Typ CO2-inkubator
Fuktighetskälla 3L pannlös behållare
Hamnar Standard
Mått (D x B x H) Inredning 53 x 47 x 60.7 cm
Bredd (metrisk) 63.7 cm
Bredd (metrisk) Interiör 47 cm
Höjd (metrisk) 86.7 cm
Höjd (metrisk) interiör 60.7 cm
Djup (metrisk) interiör 53 cm
Vikt (metrisk) 70 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz