Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ Kylning/värme återcirkulerande kylare, 230V 50Hz
Produktkod. 11336661 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Modell:
250LCU
500 LCU
500LCSU
Pumptyp:
Kraft
Kraft och sug
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Pumptyp unitSize
11336661 500LCSU Kraft och sug Varje
12019907 250LCU Kraft Varje
11396651 500 LCU Kraft Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11336661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47360.00 SEK
    46642.53 SEK / Paket med 1
    Save 717.47 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med fokus på hög prestanda, liten yta och tyst drift.
  • Heltäckande värme och kyla från -10 °C till +80 °C
  • Liten behållare säkerställer snabb temperatursvarstid
  • Litet utrymme
  • Tyst drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2.8 L
Kylkapacitet Vid +20 °C
Pumptyp Kraft och sug
Temperaturområde -10 °C till -80 °C
Värmekapacitet 2.0 kW
Modell 500LCSU
Pumpkapacitet 21 l/min. (805 mbar)
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
USB-anslutningar Ja
Mått (L x B x H) 419.1 x 228.6 x 635 mm
Fraktvikt (metrisk) 29.9 kg
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz