Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Kylning/värme återcirkulerande kylare, 230V 50Hz
Shop All Fisherbrand ProductsDescription
- Heltäckande värme och kyla från -10 °C till +80 °C
- Liten behållare säkerställer snabb temperatursvarstid
- Litet utrymme
- Tyst drift
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 2.8 L |
| Kylkapacitet | Vid +20 °C |
| Pumptyp | Kraft |
| Temperaturområde | -10 °C till -80 °C |
| Värmekapacitet | 2.0 kW |
| Modell | 500 LCU |
| Pumpkapacitet | 17 l/min. (300 mbar) |
| Temperaturstabilitet | ±0,1 °C |
| USB-anslutningar | Ja |
| Mått (L x B x H) | 419.1 x 228.6 x 635 mm |
| Show More |