Description
Idealisk för industriella, kliniska, farmaceutiska eller biomedicinska tillämpningar. Fisherbrand ™Isotemp™ deluxe vattenbad för allmänt bruk erbjuder kraftfull teknik i en kompakt design. Tillgängliga i en mängd olika storlekar för att möta ett brett spektrum av tillämpningskrav. Isotemp-vattenbad är designade för att ge en jämn temperatur för tillförlitliga resultat med lättanvänd drift.
- Kräver mindre utrymme jämfört med tidigare modeller
- Avancerad temperaturkontroller är designad för utökad funktionalitet
- Nya ljudlarm
- Spara bekvämt vanliga inställningar med förinställda temperaturer
- Enkel att använda och övervaka med ikonbaserad grafisk display
- Förbättrad gångjärnsdesign möjliggör en öppen lockkonfiguration samt enkel borttagning av locket
- Hjälper till att förhindra badskador och överhettning genom skydd mot låg vätskenivå
- Kompatibel med termiska kulor (säljs separat)
Specifications
Specifications
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| Controllertyp | Digital |
| Beskrivning | 28 l Deluxe Vattenbad för allmänt bruk |
| Kapacitet (metrisk) | 28 l |
| Certifikat och efterlevnad | UL, CE, FDA klass I |
| Temperaturområde | Omgivningstemperatur till 100 °C |
| Visa | Monokrom LCD |
| Värmekapacitet | 1200 w |
| Inkluderar | Gavelskydd av polykarbonat, spridarbricka |
| Material | Epoxipulverbelagt stål |
| Show More |