Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ Deluxe vattenbad för allmänt bruk
Produktkod. 15395877 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 l
15 l (5 l/10 l)
2 l
20 l
28 l
5 l
Modell:
Isotemp GPD 02
Isotemp GPD 05
Isotemp GPD 10
Isotemp GPD 15D
Isotemp GPD 20
Isotemp GPD 28
Isotemp GPD 2S
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Modell Förpackningsstorlek
15395877 20 l Isotemp GPD 20 Varje
15355877 2 l Isotemp GPD 02 -
15365877 2 l Isotemp GPD 2S Varje
15375877 5 l Isotemp GPD 05 Varje
15385877 10 l Isotemp GPD 10 Varje
15315887 15 l (5 l/10 l) Isotemp GPD 15D Varje
15305887 28 l Isotemp GPD 28 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15395877
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13175.00 SEK
    12142.95 SEK / Paket med 1
    Save 1032.05 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj vattenbad för allmänt bruk, utformade för att ge en jämn temperatur för tillförlitliga resultat med lättanvänd drift.
Idealisk för industriella, kliniska, farmaceutiska eller biomedicinska tillämpningar. Fisherbrand ™Isotemp™ deluxe vattenbad för allmänt bruk erbjuder kraftfull teknik i en kompakt design. Tillgängliga i en mängd olika storlekar för att möta ett brett spektrum av tillämpningskrav. Isotemp-vattenbad är designade för att ge en jämn temperatur för tillförlitliga resultat med lättanvänd drift.
  • Kräver mindre utrymme jämfört med tidigare modeller
  • Avancerad temperaturkontroller är designad för utökad funktionalitet
  • Nya ljudlarm
  • Spara bekvämt vanliga inställningar med förinställda temperaturer
  • Enkel att använda och övervaka med ikonbaserad grafisk display
  • Förbättrad gångjärnsdesign möjliggör en öppen lockkonfiguration samt enkel borttagning av locket
  • Hjälper till att förhindra badskador och överhettning genom skydd mot låg vätskenivå
  • Kompatibel med termiska kulor (säljs separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kammarmaterial Rostfritt stål
Controllertyp Digital
Beskrivning 20 l Deluxe Vattenbad för allmänt bruk
Kapacitet (metrisk) 20 l
Certifikat och efterlevnad UL, CE, FDA klass I
Temperaturområde Omgivningstemperatur till 100 °C
Visa Monokrom LCD
Värmekapacitet 1200 w
Inkluderar Gavelskydd av polykarbonat, spridarbricka
Material Epoxipulverbelagt stål
Modell Isotemp GPD 20
Temperaturförinställningar 3
Temperaturstabilitet ±0,2 °C
Temperaturenhetlighet ±0,2 °C
Mått (D x B x H) Inredning 11,7 x 19,7 x 5,99 tum (297 x 500 x 150 mm)
Mått (L x B x H) 15,4 x 21,8 x 9,2 tum (392 x 555 x 233 mm)
Amperage 9.0-10.5 / 4.3-5.0 (120V/230V)