Beskrivning
Standardkrets för högtemperaturavstängning (HTC) kan väljas av användaren för att säkerställa att tillämpningstemperaturerna inte överskrider inställda parametrar
- Avstängning vid hög temperatur och låg nivå
- Kompakt yta maximerar bänkutrymmet
- Inkluderar rörsystem för extern cirkulation med 8 mm och 12 mm kopplingar och klämmor för tillförsel och retur
- Arbetsområdesskydd ingår på alla uppvärmda bad
- Bad av hög kvalitet i rostfritt stål
- Alla badavlopp är placerade på framsidan av enheten med en integrerad ventil
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 15,4 till 19,6 L |
| Pumptyp | Kraft |
| Temperaturområde | 10 °C till 150 °C |
| Värmekapacitet | 1200 w |
| Mått (L x B x H) | 56.13 x 36.32 x 39.62 cm |
| Längd (metrisk) | 56.13 cm |
| Bredd (metrisk) | 36.32 cm |
| Bredd (metrisk) Interiör | 29.46 cm |
| Höjd (metrisk) | 39.62 cm |
| Vikt (metrisk) | 15.9 kg |
| Visa mer |