Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ Uppvärmda badcirkulatorer: Modell 6200 H7
Produktkod. 11306681 Handla allt Fisherbrand Produkter
Spänning:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11306681
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillförlitliga värmare med hög effekt som ger snabb uppvärmning av vätskan och säkerställer vätskekompatibilitet för din tillämpning.
Standardkrets för högtemperaturavstängning (HTC) kan väljas av användaren för att säkerställa att tillämpningstemperaturerna inte överskrider inställda parametrar ​
  • Avstängning vid hög temperatur och låg nivå
  • Kompakt yta maximerar bänkutrymmet
  • Inkluderar rörsystem för extern cirkulation med 8 mm och 12 mm kopplingar och klämmor för tillförsel och retur
  • Arbetsområdesskydd ingår på alla uppvärmda bad
  • Bad av hög kvalitet i rostfritt stål
  • Alla badavlopp är placerade på framsidan av enheten med en integrerad ventil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5,1 till 6,5 L
Pumptyp Kraft och sug
Temperaturområde 10 °C till 200 °C
Längd (metrisk) 363.2 mm
Bredd (metrisk) 215.9 mm
Höjd (metrisk) 414 mm
Vikt (metrisk) 10.9 kg
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz