Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ Uppvärmda cirkulationspumpar: Modell 4100B
Produktkod. p-8370000 Handla allt Fisherbrand Produkter
Spänning:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Typ:
Isotemp™ Immersion Cirkulator
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11346671
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bekvämt, enkelt sätt att konvertera öppna bad till bad med konstant temperatur.
Precision, funktioner och prestanda möjliggör optimering av konfigurationer för att möta olika applikationsbehov.
Varje enhet har:
  • Två pumphastigheter: 50 % och 100 %
  • Justerbar PID-kontroll
  • Stor, lättläst, femraders LCD-display
  • Tre språk: engelska, tyska, franska
  • Övertemperatur/lågnivåavstängningar med ljud- och visuella larm
  • Högkvalitativ industrimotor för utmärkt pumpprestanda och lång livslängd
Temperaturområde: Omgivningstemperatur till +200 °C
4100 Regulator
för rutinmässig temperaturkontroll
  • Omgivningstemperatur till +100 °C
  • 1 kW värmare
  • Kraftfull kraftpump
  • Fem programmerbara börvärden: +20 °C, +37 °C, +50 °C, +70 C °och +100 °C
  • Temperaturvisning in° C,° F eller° K med upplösning på 0,1 eller 0,01
  • Finns med klämma eller brygga
  • Kompatibla vätskor: DI-vatten upp till 3 mOhm; 50/50 EG/vatten; 50/50 PG/Vatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Pumptyp Kraft
Temperaturområde Ambient +10° till 100 °C
Typ Isotemp™ Immersion Cirkulator
Modell 4100B
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Höjd (metrisk) 32 cm
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz