Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ Uppvärmda doppcirkulatorer: Modell 4100C
Produktkod. 11336671 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Typ:
Isotemp™ Immersion Cirkulator
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Frekvens Typ unitSize
11336671 230 V 50 Hz Isotemp™ Immersion Cirkulator Varje
1 options
Produktkod. 11336671
Bekvämt, enkelt sätt att konvertera öppna bad till bad med konstant temperatur.
Precision, funktioner och prestanda möjliggör optimering av konfigurationer för att möta olika applikationsbehov.
Varje enhet har:
  • Två pumphastigheter: 50 % och 100 %
  • Justerbar PID-kontroll
  • Stor, lättläst, femraders LCD-display
  • Tre språk: engelska, tyska, franska
  • Övertemperatur/lågnivåavstängningar med ljud- och visuella larm
  • Högkvalitativ industrimotor för utmärkt pumpprestanda och lång livslängd
4100 Regulator
för rutinmässig temperaturkontroll
  • Omgivningstemperatur till +100 °C
  • 1 kW värmare
  • Kraftfull kraftpump
  • Fem programmerbara börvärden: +20 °C, +37 °C, +50 °C, +70 C °och +100 °C
  • Temperaturvisning in° C,° F eller° K med upplösning på 0,1 eller 0,01
  • Modell 4100C levereras med en klämma
  • Kompatibla vätskor: DI-vatten upp till 3 mOhm; 50/50 EG/vatten; 50/50 PG/Vatten
Beställningsinfo
Kräver separat nätsladd
Certifikat
UL/CSA (efterlevnad väntar), CE-certifierad, RoHS/WEEE
Uppfyllande
Säkerhetsklass III, FL-DIN 12876
Garanti
Två år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, Säkerhetsklass II
Pumptyp Kraft
Temperaturområde Ambient +10° till 100 °C
Typ Isotemp™ Immersion Cirkulator
Värmekapacitet 1.2 kW
Max. Tryck 310 mbar
Modell 4100C
Pumpkapacitet 17
Temperaturstabilitet ±0,05 °C
Bredd (engelska) 4,40 tum.
Bredd (metrisk) 11.18 cm
Höjd (engelska) 12,5 tum
Höjd (metrisk) 32 cm
Djup (engelska) 8,09 tum.
Djup (metriskt) 20.27 cm
Vikt (engelska) 8.2 lb.
Vikt (metrisk) 4.1 kg
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz