Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp II™ Återcirkulerande kylare, 230V/50Hz
Produktkod. 11326641 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kylkapacitet:
900 W (vid +20 °C)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kylkapacitet Förpackningsstorlek
11326641 900 W (vid +20 °C) Varje
1 options
Produktkod. 11326641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48880.00 SEK
    47209.96 SEK / Paket med 1
    Save 1670.04 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
En kompakt serie av kylda recirkulerande kylare.
  • Intuitiv digital styrenhet för enkel användning
  • Tryckmätare på frontpanelen för enkel visning av appliceringstrycket
  • Larm för hög och låg temperatur
Kontrollampers indikatorlampor:
  • Ange när enheten kyls
  • Ange när börvärdet ändras
  • Indikerar när höga och låga temperaturgränser ändras eller överskrids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 9.5 L
Kylkapacitet 900 W (vid +20 °C)
Pumptyp PD1 (positiv deplacementpump)
Temperaturområde -10 °C till +30 °C
Modell Isotemp II
Pumpkapacitet 5,3 l/min. (vid 4,1 bar)
Kylmedel R134A
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Mått (L x B x H) 584.2 x 355.6 x 604.5 mm
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz