Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp II™ Återcirkulerande kylare, 230V/50Hz
Produktkod. 15542541 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Pumptyp:
MDC1 (Mag Driv centrifugalpump)
PD1 (positiv deplacementpump)
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pumptyp unitSize
15542541 MDC1 (Mag Driv centrifugalpump) Varje
11316641 PD1 (positiv deplacementpump) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15542541 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer 197224010001
En kompakt serie av kylda recirkulerande kylare.
  • Intuitiv digital styrenhet för enkel användning
  • Tryckmätare på frontpanelen för enkel visning av appliceringstrycket
  • Larm för hög och låg temperatur
Kontrollampers indikatorlampor:
  • Ange när enheten kyls
  • Ange när börvärdet ändras
  • Indikerar när höga och låga temperaturgränser ändras eller överskrids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 9.5 L
Kylkapacitet 900 W (vid +20 °C)
Pumptyp MDC1 (Mag Driv centrifugalpump)
Temperaturområde -10 °C till +30 °C
Modell Isotemp II
Kylmedel R134A
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Mått (L x B x H) 584.2 x 355.6 x 604.5 mm
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz