Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp III™ Återcirkulerande kylare, 230V/50Hz
Produktkod. 11356641 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Pumptyp:
PD1 (positiv deplacementpump)
PD2 (positiv deplacementpump)
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pumptyp unitSize
11356641 PD2 (positiv deplacementpump) Varje
11346641 PD1 (positiv deplacementpump) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356641
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En kompakt serie av kylda recirkulerande kylare.
  • Intuitiv digital styrenhet för enkel användning
  • Tryckmätare på frontpanelen för enkel visning av appliceringstrycket
  • Larm för hög och låg temperatur
Kontrollampers indikatorlampor:
  • Ange när enheten kyls
  • Ange när börvärdet ändras
  • Indikerar när höga och låga temperaturgränser ändras eller överskrids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Omgivningstemperatur 10 °C till 35 °C
Kapacitet (metrisk) 19 L
Kylkapacitet 1900 W
Pumptyp PD2 (positiv deplacementpump)
Temperaturområde -10 °C till +30 °C
Modell Isotemp III
Pumpkapacitet 9,4 l/min.
Kylmedel R134A
Temperaturstabilitet ±0,5 °C
Mått (L x B x H) 584.2 x 431.8 x 711.2 mm
Vikt (metrisk) 72.6 kg