Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp III™ Återcirkulerande kylare, 230V/50Hz
Produktkod. p-8385017 Handla allt Fisherbrand Produkter
Pumptyp:
PD1 (positiv deplacementpump)
PD2 (positiv deplacementpump)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11346641
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En kompakt serie av kylda recirkulerande kylare.
  • Intuitiv digital styrenhet för enkel användning
  • Tryckmätare på frontpanelen för enkel visning av appliceringstrycket
  • Larm för hög och låg temperatur
Kontrollampers indikatorlampor:
  • Ange när enheten kyls
  • Ange när börvärdet ändras
  • Indikerar när höga och låga temperaturgränser ändras eller överskrids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Omgivningstemperatur 10 °C till 35 °C
Kapacitet (metrisk) 19 L
Kylkapacitet 1900 W
Pumptyp PD1 (positiv deplacementpump)
Temperaturområde -10 °C till +30 °C
Modell Isotemp III
Pumpkapacitet 4,5 l/min.
Kylmedel R134A
Temperaturstabilitet ±0,5 °C
Mått (L x B x H) 584.2 x 431.8 x 711.2 mm
Vikt (metrisk) 72.6
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz