Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp IUE serie Chest ULT Frys
Produktkod. 17724579 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
85 l
360 l
566 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17724579 566 l
17704579 85 l
17714579 360 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17724579
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203065.00 SEK
    180441.91 SEK / Paket med 1
    Save 22623.09 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Fisherbrand IUE-seriens kylfrysar med ultralåg temperatur, drivna av H-drivning, har tre storlekar, vilket maximerar lagringskapaciteten från 3 645 upp till 21 600 2 ml-injektionsflaskor. IDE-serien är en hållbar och pålitlig lösning med ultimat provsäkerhet och driftsbesparingar för varje laboratorium.
  • H-drivning Information Center (HIC) kombinerar lättavläst temperatur med enkla kapacitiva pekknappar i en 2,12 cm display
  • Tre storlekar (85, 360, 566 l) för att tillgodose en mängd olika lagringsbehov och laboratorieoratoriespecifikationer
  • Förbättrad kundbekvämlighet med nytt ergonomiskt utformat handtag, högkontrast lättläst display och bekväm extra arbetsyta
  • Kompatibel med de flesta inredningssystem inklusive ett komplett utbud av Thermo Scientific™ ställ för lådor, mikroplattor, Thermo Scientific™ Matris™ ; och Nunc™ CryoBank™ rör
  • Säkerhetsfunktioner inklusive larminställningar och nyckellåsdörr
  • Lägre VVS-kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till miljön
  • Naturliga kylmedel och polyuretanskum med icke-HFC-blåsmedel som har noll GWP, vilket gör serien kompatibel med USA Environmental Protection Agency Significant New Alternatives Policy (SNAP), Europeiska unionens F-Gas och andra hållbarhetsstandarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ ULT Kystfrys
Kapacitet (metrisk) 566 l
Temperaturområde -50 °C till -86 °C
Dörr stil Horisontell fast
Antal dörrar 1
Skåpsmaterial Kallvalsat stål
Isolering Polyuretanskum
Interiör Rostfritt stål
Exteriör finish Målat stål
Certifikat och efterlevnad UL, CE, UL, CE
Stil Bröst
Visa HIC Touch-knapp
Hjul 4
Kondensor typ Luftkyld
Kontrolltyp Kapacitivt Touch UI
För användning med (utrustning) Optional LN2 Backup, CO2 Backup, Chart Recorder, Valfri LN2 säkerhetskopiering, CO2 säkerhetskopiering, Pappersremsa
Hamnar Ett porthål
Garanti 3 år delar och arbete, 5 år på endast kompressordelar
Avfrosta Manuell
Lock Enkelhandlyft
Modell IUEC39686FV
Övervakningsalternativ Larm, inspelare
Åtkomstsäkerhet Nyckellås
Chart Recorder Valfritt
Datautgångar RS485, 4-20Ma, torra kontakter, USB
Driftlägen Standarddrift
Börvärdessäkerhet Singel ID
Backup-system CO2 eller LN2 Tillval
Anslutningsmöjligheter Valfritt
Smart View-kompatibilitet Smart View-kompatibel
Amperage 5,5 A
Pluggtyp EU
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz
Fas Enkel
Energianvändning 10,8 kW-tim/dag
Kompressor H-drivning
Kylmedel R290/R170+R290 Mix
Håller 63 Standard 61 cm (2 fot) Lådor