Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ R28 kylda och uppvärmda badcirkulatorer: 6,8-8,6L, 230V/50Hz
Produktkod. 11346651 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde:
-28 °C till +150 °C
-28 °C till +200 °C
28 °C till 100 °C
Modell:
Isotemp 4100 R28
Isotemp 5150 R28
Isotemp 6200 R28
Pumptyp:
Kraft
Kraft och sug
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde Modell Pumptyp Förpackningsstorlek
11346651 -28 °C till +200 °C Isotemp 6200 R28 Kraft och sug Varje
11386641 28 °C till 100 °C Isotemp 4100 R28 Kraft Varje
11306651 -28 °C till +150 °C Isotemp 5150 R28 Kraft -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11346651
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För laboratorie- och industriella tillämpningar.
Lågprofilmodell möjliggör enkel tillgång till badet när labbdiskens höjd är en utmaning. Sömlösa tankar i rostfritt stål garanterar hållbarhet och enkel rengöring. Ett robust kylsystem säkerställer att prover och tillämpningar kan kylas snabbt. Finjusterad kylreglering ger utmärkt temperaturstabilitet vid alla tillfällen.
  • Alla badavlopp är placerade på framsidan av enheten med en integrerad ventil
Grönt tips: För mindre krävande tillämpningar kan strömförbrukningen minskas genom att använda energisparläget.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Pumptyp Kraft och sug
Temperaturområde -28 °C till +200 °C
Modell Isotemp 6200 R28
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz