Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ R28 kylda och uppvärmda badcirkulatorer: 6,8-8,6L, 230V/50Hz
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Lågprofilmodell möjliggör enkel tillgång till badet när labbdiskens höjd är en utmaning. Sömlösa tankar i rostfritt stål garanterar hållbarhet och enkel rengöring. Ett robust kylsystem säkerställer att prover och tillämpningar kan kylas snabbt. Finjusterad kylreglering ger utmärkt temperaturstabilitet vid alla tillfällen.
- Alla badavlopp är placerade på framsidan av enheten med en integrerad ventil
Grönt tips: För mindre krävande tillämpningar kan strömförbrukningen minskas genom att använda energisparläget.
Specifikationer
Specifikationer
| Kylkapacitet | 500 W |
| Pumptyp | Kraft |
| Temperaturområde | 28 °C till 100 °C |
| Värmekapacitet | 1.2 kW |
| Max. Tryck | 17 l/min; 310 mbar |
| Modell | Isotemp 4100 R28 |
| Temperaturstabilitet | ±0,05 °C |
| Vikt (engelska) | 78.9 lb. |
| Vikt (metrisk) | 35.8 kg |
| Spänning | 230 V |
| Visa mer |