Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ R28 kylda och uppvärmda badcirkulatorer: 6,8-8,6L, 230V/50Hz
Produktkod. p-4908055 Handla allt Fisherbrand Produkter
Temperaturområde:
-28 °C till +150 °C
-28 °C till +200 °C
28 °C till 100 °C
Modell:
Isotemp 4100 R28
Isotemp 5150 R28
Isotemp 6200 R28
Pumptyp:
Kraft
Kraft och sug
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11386641
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För laboratorie- och industriella tillämpningar.
Lågprofilmodell möjliggör enkel tillgång till badet när labbdiskens höjd är en utmaning. Sömlösa tankar i rostfritt stål garanterar hållbarhet och enkel rengöring. Ett robust kylsystem säkerställer att prover och tillämpningar kan kylas snabbt. Finjusterad kylreglering ger utmärkt temperaturstabilitet vid alla tillfällen.
  • Alla badavlopp är placerade på framsidan av enheten med en integrerad ventil
Grönt tips: För mindre krävande tillämpningar kan strömförbrukningen minskas genom att använda energisparläget.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kylkapacitet 500 W
Pumptyp Kraft
Temperaturområde 28 °C till 100 °C
Värmekapacitet 1.2 kW
Max. Tryck 17 l/min; 310 mbar
Modell Isotemp 4100 R28
Temperaturstabilitet ±0,05 °C
Vikt (engelska) 78.9 lb.
Vikt (metrisk) 35.8 kg
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz