Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ Återcirkulerande kylaggregat I, PD-1 Pump, 230V/50Hz
Produktkod. 11396631 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kylkapacitet:
600 W (vid +20 °C:)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kylkapacitet unitSize
11396631 600 W (vid +20 °C:) Varje
1 options
Produktkod. 11396631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44410.00 SEK
    42897.51 SEK / Paket med 1
    Save 1512.49 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En kompakt serie av kylda recirkulerande kylare
  • Intuitiv digital styrenhet för enkel användning
  • Tryckmätare på frontpanelen för enkel visning av appliceringstrycket
  • Larm för hög och låg temperatur
  • Kontrollampers indikatorlampor: Ange när enheten kyls;
  • Ange när börvärdet ändras
  • Indikerar när höga och låga temperaturgränser ändras eller överskrids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 9.5 L
Kylkapacitet 600 W (vid +20 °C:)
Pumptyp PD1 (positiv deplacementpump)
Temperaturområde 10 °C till 30 °C
Modell Isotemp jag
Pumpkapacitet 5,3 l/min. (vid 4,1 bar)
Kylmedel R134A
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Mått (L x B x H) 604.5 x 355.6 x 584.2 mm
Spänning 230 V