Beskrivning
- Isotemp™ Ultralågtemperaturfrysar kombinerar tillförlitlighet och prestanda med kostnadseffektiv drift och innovativa funktioner.
- De är byggda med en avancerad teknologiplattform, kylning, mikroprocessorstyrning och högkvalitativ konstruktion.
- Prestanda
- Maximal temperaturåtervinning: Minskad/låg topptemperaturvariation och snabb återhämtning vid öppen dörr
- Mer bekväm labbmiljö: Låga ljudnivåer (som ditt kylskåp hemma2)
- Operativ effektivitet: Lägre energiförbrukning och kostnader för HVAC
- Användarvänlig
- Enhandsdörr
- Fem inre fack (med dörrar)
- Stor temperaturdisplay med pekskärmskontroll
- Centraliserade inställningar och kontroller med batteribackup
- Larm, säkerhetskod och dörrar kompatibla med hänglås
- Enkel tillgång till filter-/grillaggregatet (rengöring och underhåll)
- Hållbarhet
- Tillverkad i prisbelönt noll-avfall till deponi
- Naturliga, gröna kolvätekylmedel förbättrar prestandan och ökar tillförlitligheten med låg GWP och noll ODP
- Miljövänlig: Vattenblåst skumisolering; uppfyller EPA:s SNAP- och EU-regler för F-gas
- Ytterligare funktioner
- Standard RS-485, 4-20mA analoga utgångar och torra kontakter inkluderade
- Batteribackup för kontrollpanelen (strömavbrott)
- Fyra kapaciteter; Universell spänning
- Ingen installation krävs
- Garanti
- Fem års delar och arbete
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | ULT Frys |
| Kapacitet (engelska) | 24,0 kubikfot. |
| Kapacitet (metrisk) | 682 l |
| Temperaturområde | -50 °C till -86 °C |
| Dörr stil | Yttre (1), Inre (5) |
| Antal dörrar | 1 |
| Skåpsmaterial | Reptåligt målat stål |
| Kammarmaterial | Kallvalsat stål |
| Isolering | Vakuumisoleringspaneler (VIP) och vattenblåst polyuretanskum (SNAP-kompatibelt) |
| Exteriör finish | Målat kallvalsat stål |
| Visa mer |