Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp Seriens allmänna ultralåga frysar
Produktkod. p-200109736 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Amperage:
4,1 A
Kapacitet (metrisk):
549 l
682 l
815 l
Pluggtyp:
EU
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Amperage Kapacitet (metrisk) Pluggtyp
30243886 4,1 A 549 l EU
30243884 4,1 A 682 l EU
30243885 4,1 A 815 l EU
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30243886
Isotemp™ ULT Freezers kombinerar tillförlitlighet och prestanda med kostnadseffektiv drift och innovativa funktioner.
  • Isotemp™ Ultralågtemperaturfrysar kombinerar tillförlitlighet och prestanda med kostnadseffektiv drift och innovativa funktioner.
  • De är byggda med en avancerad teknologiplattform, kylning, mikroprocessorstyrning och högkvalitativ konstruktion.
  • Prestanda
  • Maximal temperaturåtervinning: Minskad/låg topptemperaturvariation och snabb återhämtning vid öppen dörr
  • Mer bekväm labbmiljö: Låga ljudnivåer (som ditt kylskåp hemma2)
  • Operativ effektivitet: Lägre energiförbrukning och kostnader för HVAC
  • Användarvänlig
  • Enhandsdörr
  • Fem inre fack (med dörrar)
  • Stor temperaturdisplay med pekskärmskontroll
  • Centraliserade inställningar och kontroller med batteribackup
  • Larm, säkerhetskod och dörrar kompatibla med hänglås
  • Enkel tillgång till filter-/grillaggregatet (rengöring och underhåll)
  • Hållbarhet
  • Tillverkad i prisbelönt noll-avfall till deponi
  • Naturliga, gröna kolvätekylmedel förbättrar prestandan och ökar tillförlitligheten med låg GWP och noll ODP
  • Miljövänlig: Vattenblåst skumisolering; uppfyller EPA:s SNAP- och EU-regler för F-gas
  • Ytterligare funktioner
  • Standard RS-485, 4-20mA analoga utgångar och torra kontakter inkluderade
  • Batteribackup för kontrollpanelen (strömavbrott)
  • Fyra kapaciteter; Universell spänning
  • Ingen installation krävs
  • Garanti
  • Fem års delar och arbete
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ ULT Frys
Kapacitet (engelska) 19,4 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 549 l
Temperaturområde -50 °C till -86 °C
Dörr stil Yttre (1), Inre (5)
Antal dörrar 1
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Kammarmaterial Kallvalsat stål
Isolering Vakuumisoleringspaneler (VIP) och vattenblåst polyuretanskum (SNAP-kompatibelt)
Exteriör finish Målat kallvalsat stål
Hyllor 4 Justerbar
Certifikat och efterlevnad cULus, CE, ENERGYSTAR, EPA SNAP
Stil Upprätt
Visa 7-segmentsskärm med kapacitiva pekskärmsknappar
Hjul 4 hjul i alla riktningar med lås
Hamnar 2 bakre åtkomstportar
Produktlinje ISO Serie
Garanti Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Avfrosta Manuell
Vattenkylt Ej tillämpligt
Mått (DxBxH) Exteriör 37,2 x 28,3 x 78,0 tum (94,4 x 71,9 x 198,1 cm)
Mått (D x B x H) Inredning 28,3 x 23,1 x 51,2 tum (71,9 x 58,7 x 130,0 cm)
Övervakningsalternativ Hörbara och visuella larm för höga och låga temperaturer
Åtkomstsäkerhet Standard nyckellås, hänglåsslinga, inställningspunkt och inställningssäkerhet
Börvärdessäkerhet Lösenordsåtkomstkontroll
Backup-system Valfritt CO2 eller LN2, fältinstallation
Amperage 4,1 A
Pluggtyp EU
Spänning 100/230 V
Elektriska krav 100/230 V, 50/60 Hz
Fas Enkel
Gröna funktioner ENERGI STAR
Spänningskompensation ±10 %
Flaska Kapacitet 40,000 x 2 mL
Kompressor Variabel hastighet
Kylmedel R290 (1:a steget), R170 + R290 mix (2:a steget)
Rackkapacitet 16