Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ Skakvattenbad
Produktkod. 15325887 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 l
27 l
Modell:
Isotemp SWB 15
Isotemp SWB 27
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Modell Förpackningsstorlek
15325887 15 l Isotemp SWB 15 Varje
15335887 27 l Isotemp SWB 27 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15325887
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26655.00 SEK
    20753.88 SEK / Paket med 1
    Save 5901.12 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Med en kapacitet på upp till 27 liter (7 gallon) har skakvattenbaden intuitiv digital kontroll och är lätta att använda.
Med en kapacitet på upp till 27 liter (7 gallons) har Fisher Scientific™ Isotemp™ skakvattenbad intuitiv digital kontroll och är lätta att använda. Dessa mångsidiga skakvattenbad kan användas i ett brett spektrum av tillämpningar, från life science och QA/QC. Räkna med det senaste inom teknik, funktioner och alternativ för att leverera den perfekta kombinationen av prestanda, användarvänlighet och tillförlitlighet.
  • Enkelt att rengöra och underhålla badet med spiralfri design
  • Optimera schemaläggning med timers
  • Hjälper till att förhindra att badet överhettas och skadas genom skydd mot låg vätskenivå
  • Spara bekvämt vanliga inställningar med förinställda temperatur- och skakhastigheter
  • Nya ljudlarm
  • Använd och övervaka enkelt med ikonbaserad grafisk display
  • Rymmer högre labware med nytt gångjärnslock och utökad höjd
  • Har nästa generations skakmotor och pump
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kammarmaterial 304 rostfritt stål
Controllertyp Digital
Kapacitet (metrisk) 15 l
Certifikat och efterlevnad UL, CE, FDA klass I
Temperaturområde Omgivningstemperatur +5° till 100 °C
Typ Skakvattenbad
Visa Monokrom LCD
Värmekapacitet 1200 w
Inkluderar Gavelskydd i rostfritt stål, skakbricka
Material Epoxipulverbelagt kallvalsat stål
Modell Isotemp SWB 15
Temperaturförinställningar 3
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Temperaturenhetlighet ±0,05 °C
Mått (L x B x H) 15,5 x 24,9 x 9,8 tum (394 x 632 x 249 mm)
Elektriska krav 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz
Amperage 9.0-10.5 / 4.3-5.0 (120V/230V)