Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ Omrörare
Produktkod. 15363508 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Material för toppplatta:
Keramisk
Spänning:
230 V
Toppplattans yta (engelska):
10,25 x 10,25 tum
4,25 x 4,25 tum.
7,25 x 7,25 tum
Pluggtyp:
Europa
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material för toppplatta Spänning Toppplattans yta (engelska) Pluggtyp Förpackningsstorlek
15363508 Keramisk 230 V 4,25 x 4,25 tum. Europa Varje
15333518 Keramisk 230 V 7,25 x 7,25 tum Europa Varje
15333538 Keramisk 230 V 10,25 x 10,25 tum Europa Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15363508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3610.00 SEK
    3291.08 SEK / Paket med 1
    Save 318.92 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Upplev exakt omrörningskontroll och exceptionell säkerhetsprestanda för dina rutinprotokoll. Finns i tre storlekar, som ger flexibilitet från mikroskala kemi till produktionsverksamhet.
Avancerad teknik
  • Långsam omrörning, konsekvent hastighetskontroll och stark magnetisk koppling
Flexibel, robust design
  • Val av topplatta i keramik eller aluminium
  • Upphöjd display skyddar elektroniken från spill
  • Valfritt stänkskyddsskydd
  • Varierande storlekar för olika provvolymer
  • Inkluderar omrörarstång
  • EU& UK plugg
Certifikat
cCSAus (100-120V-modeller), CE (230V-modeller)
Uppfyllande
RoHS-kompatibel
Garanti
Tre år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 50 till 1500 r/min
Material för toppplatta Keramisk
Kapacitet 1 L
Spänning 230 V
Mått (L x B x H) 10 x 5 x 3,6 tum. (25,4 x 12,7 x 9,1 cm)
Toppplattans yta (engelska) 4,25 x 4,25 tum.
Toppplattans yta (metrisk) 10.8 x 10.8 cm
Elektriska krav 230V 50/60Hz
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp Europa
Certifikat och efterlevnad CE, RoHS-kompatibel
Beskrivning Blandare