Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ Frys med ultralåg temperatur
Produktkod. 17436432 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Modell:
IUE30086FV
IUE40086FV
IUE50086FV
IUE60086FV
Spänning:
230 V
Kapacitet (engelska):
14,9 cu. ft.
19,4 cu. ft.
28,8 cu. ft.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Spänning Kapacitet (engelska)
17436432 IUE50086FV 230 V -
17426432 IUE30086FV 230 V 14,9 cu. ft.
16647352 IUE40086FV 230 V 19,4 cu. ft.
16657352 IUE60086FV 230 V 28,8 cu. ft.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17436432
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fisherbrand™ Isotemp™ ULtra low Temperature frys är pålitlig för lagringstillämpningar med energi- och utrymmesbesparande funktioner.
Beskrivning
Fisher Isotemp -°80 C ultralåga frysar är den hållbara och pålitliga lösningen med ultimat provsäkerhet och driftsbesparingar för varje laboratorium. Vakuumpanelisolering ger maximal lagringskapacitet i ett mindre utrymme.
Prestanda
  • Kolväteteknologin sparar upp till 25 % energianvändning jämfört med konventionella kylmedel med ultralåga frysar (1) och minskar stressen på operativsystemen vilket främjar enastående tillförlitlighet
  • Designad för snabb återhämtning efter dörröppning för att maximera provskyddet
  • Endast 53dBA ljudutgång gör att enheterna kan användas i laboratoriet
Användarvänlig
  • Pekskärmens informationscenter är enkelt och lätt att använda.
  • Säkerhetsfunktioner inkluderar larminställningar och hänglåskompatibla dörrar
  • Kompatibel med de flesta hyllsystem
Hållbarhet
  • Tillverkad i prisbelönt noll-avfall till deponi
  • Naturliga kylmedel och vattenblåst skumisolering, vilket gör Isotemp-serien kompatibel med Europeiska unionens F-Gas-standarder
Garanti
  • Två års delar och arbete, ytterligare 2 år endast kompressordelar
Fotnoter:
(1) Interna data som jämför 11,2 kWh/dag med UXF600 = 14,9 kWh/dag. Data på fil
Garanti
2 år delar och arbete + ytterligare 2 år. kompressor delar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ ULtralåg frys, upprätt
Kapacitet (metrisk) 682.4 L
Temperaturområde -50 °C till -86 °C
Temperatursensor RTD-sond
Temperaturstabilitet 4,1 °C
Skåpsmaterial Kallvalsat stål
Isolering Vakuum, skum
Interiör Målat stål
Exteriör finish Målat stål
Stil Upprätt
Visa Kapacitiv beröring
Hjul 4
Färg Grå
Kondensor typ Luftkyld
För användning med (applikation) Långtidsförvaring
Hamnar 2
Typisk livstid 10 yrs
Garanti
USA: 2 år delar och arbete+ ytterligare 2 års kompressordelar
CA: 5 års standardgaranti
Avfrosta Manuell
Min. Spel 6 tum; dörröppningsbredd 34,5 tum (87,6 cm)
Modell IUE50086FV
Mått (DxBxH) Exteriör 97,7 x 86,4 x 198,1 cm (38,46 x 34,02 x 77,99 tum)
Djup (engelska) Exteriör 38,46 tum
Djup (metrisk) Exteriör 97.7 cm
Höjd (engelska) Exteriör 77,99 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 198.1 cm
Bredd (engelska) Exteriör 34,02 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 86.4 cm
Börvärdessäkerhet Ja
Amperage 5 A
Brytare Ja
Pluggtyp EU
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Frekvens 60 Hz
Fas 1
Energianvändning 10,9 Kwhr/dag
Kylmedel R290 / R170+R290 Mix
Håller 2 tum Lådor (500)