Läs mer
KGW Isotherm™ Isotherm Borosilikatglas isolerande lock
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
1500 mL
2000 mL
2500 mL
3000 mL
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 3000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (applikation) | Flexibla tillämpningar i laboratoriet |
| För användning med (utrustning) | Dewar Container; Typ 20 Pluggar |
| Antal per förpackning | 1 |
| Produkttyp | Isolerande lock |