Läs mer
KGW Isotherm™ Isotherm Borosilikatglas isolerande lock
Produktkod. 10556232
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
1500 mL
2000 mL
2500 mL
3000 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10556232 1500 mL
10566232 1000 mL
10660872 2500 mL
10208991 3000 mL
10228941 2000 mL
5 options
Produktkod. 10556232
Brand: KGW Isotherm™ 17214
Bara null kvar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1500 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Flexibla tillämpningar i laboratoriet
För användning med (utrustning) Dewar Container; Typ 12 pluggar
Antal per förpackning 1
Produkttyp Isolerande lock