Läs mer
Eppendorf™ IsoTherm-System™
Produktkod. 10579291 Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
0.5mL tubes
1,5/2,0 ml rör
1.5/2.0mL tubes
Typ:
IsoPack and IsoRack set
IsoPack och IsoRack-set
IsoSafe and IsoPack
Temperaturområde:
-21 °C
-21°C
0 °C
0°C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10579291
Brand: Eppendorf™ 3880001166
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används som en enzymstång för att förhindra att enzymer blir inaktiverade, samt för PCR* provberedning, provtransport och långsam upptining av frysta prover.
  • Rymmer 24 rör (0,5mL/1,5mL/2,0mL Safe-Lock mikrocentrifugrör eller 1,7 ml Safe-Twist skruvlocksrör)
  • IsoPack™ (kallförpackning) vit för 0 °C och blå för -°21 C, kyld till kyltemperatur i frysfack
  • Isotermiska tider av> 6 timmar (0 °C, vit) och> 3 timmar (-21 °C, blå)
  • Inga fler smältande isbad (risk för kontaminering)
  • Alla systemkomponenter kan användas separat
  • Ställen är staplingsbara, autoklaverbara, märkbara, flytbara och kan centrifugeras i en mikrotiterplåtsrotor. Specialiserat på att kyla prover effektivt och konstant vid -21 C °eller 0 C °under många timmar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ IsoPack och IsoRack-set
Temperaturområde 0 °C
För användning med (utrustning) 1,5/2,0 ml rör