Läs mer
Eppendorf™ IsoTherm-System™
Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
0,5 ml rör
1,5/2,0 ml rör
Typ:
IsoPack och IsoRack-set
IsoSafe och IsoPack
Temperaturområde:
-21 °C
0 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rymmer 24 rör (0,5mL/1,5mL/2,0mL Safe-Lock mikrocentrifugrör eller 1,7 ml Safe-Twist skruvlocksrör)
- IsoPack™ (kallförpackning) vit för 0 °C och blå för -°21 C, kyld till kyltemperatur i frysfack
- Isotermiska tider av> 6 timmar (0 °C, vit) och> 3 timmar (-21 °C, blå)
- Inga fler smältande isbad (risk för kontaminering)
- Alla systemkomponenter kan användas separat
- Ställen är staplingsbara, autoklaverbara, märkbara, flytbara och kan centrifugeras i en mikrotiterplåtsrotor. Specialiserat på att kyla prover effektivt och konstant vid -21 C °eller 0 C °under många timmar.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | IsoPack och IsoRack-set |
| Temperaturområde | -21 °C |
| För användning med (utrustning) | 1,5/2,0 ml rör |