Läs mer
Eppendorf™ IsoTherm™ System Starter Set
Produktkod. 10114721 Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
0,5 ml rör
1,5/2,0 ml rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10114721
Brand: Eppendorf™ 3880000011
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Rymmer upp till 24 mikrorör. De IsoTherm-System är det idealiska systemet för att säkert kyla dina prover i 0,5 mL eller 1,5 mL/2,0 mL rörformat vid -21 °C eller 0 °C genom hela laboratoriets arbetsflöde.
  • IsoPack™ (cold pack) white for 0°C and blue for -21°C, cooled to refrigeration temperature in freezer compartment
  • Isothermal times of >6hr (0°C, white) and >3hr (-21°C, blue)
  • No more melting ice baths (danger of contamination)
  • All system components can be used separately
  • Racks are stackable, autoclavable, markable, floatable and can be centrifuged in a microtitre-plate rotor
  • Specializes in cooling samples effectively and constantly at -21°C or 0°C over many hours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ IsoTherm-System Starter Set
För användning med (utrustning) 0,5 ml rör