Läs mer
Eppendorf™ IsoTherm™ System Starter Set
Produktkod. 10160231 Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
0,5 ml rör
1,5/2,0 ml rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10160231
Brand: Eppendorf™ 3880001018
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Rymmer upp till 24 mikrorör. De IsoTherm-System är det idealiska systemet för att säkert kyla dina prover i 0,5 mL eller 1,5 mL/2,0 mL rörformat vid -21 °C eller 0 °C genom hela laboratoriets arbetsflöde.
  • IsoPack™ (kallförpackning) vit för 0 °C och blå för -°21 C, kyld till kyltemperatur i frysfack
  • Isotermiska tider av> 6 timmar (0 °C, vit) och> 3 timmar (-21 °C, blå)
  • Inga fler smältande isbad (risk för kontaminering)
  • Alla systemkomponenter kan användas separat
  • Ställen är staplingsbara, autoklaverbara, märkbara, flytbara och kan centrifugeras i en mikrotiterplattorrotor
  • Specialiserat på att kyla prover effektivt och konstant vid -°21 C eller 0 °C under många timmar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ IsoTherm-System Startset
För användning med (utrustning) 1,5/2,0 ml rör