Läs mer
Fisherbrand™ Isotermisk ispanna
Produktkod. 11324085 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
9 l
Färg:
Klart
Rött
Mått (L x B x H):
26,7 x 19,55 x 11,4 cm
52,1 x 29,2 x 16,3 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
11324085 1 l Klart 26,7 x 19,55 x 11,4 cm Varje
11344085 9 l Rött 52,1 x 29,2 x 16,3 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324085
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger hög hållbarhet och utmärkt isolering. IsoThermal Ice Pans är de idealiska kylbehållare för ultrakall användning, inklusive is, isslam och CO2-pellets. Bekväm och lätt att använda, med lock som håller sig säkert under hinken. Finns i tre färgkodade storlekar.
Idealiska behållare för ultrakalla miljöer.
  • Styv, enkelgjutet polyuretan ger hög hållbarhet och stabilitet vid kylning av prover.
  • Utmärkta isoleringsegenskaper
  • Det tätt sittande locket håller avdunstningen till ett minimum och har en bekväm nedsänkt knopp.
  • Behållare svettas inte eller läcker och går inte sönder eller deformeras vid normal användning.
  • Tål temperaturer från -80 °C till +95 °C.
Bekväm, användarvänlig design:
  • Locken placeras bekvämt under hinken eftersom de är anpassade för att passa ihop.
  • Formgjutna handtag säkerställer säker hantering och transport.
  • Precisa hällpipa för enkel tömning.
  • Avsmalnande design för enkel stapling.
  • Färgkodade (grön, blå, röd) för enkel organisering och identifiering.
Specifikationer
Höjd (metrisk) 11.4 cm
Höjd (engelska) 4,5 tum.
Längd (metrisk) 26.7 cm
Längd (engelska) 1,1 tum
Bredd (metrisk) 19.55 cm
Bredd (engelska) 7,7 tum
Mått (L x B x H) 26,7 x 19,55 x 11,4 cm
Kapacitet (engelska) 0,3 gal.
För användning med (utrustning) Torris, isvatten, issaltuppslamningar, etc.
Material Polyuretan
Produkttyp Ice Pan
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 1 l
Håller Is (1 L)
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Temperaturkontroll Kylt
Temperaturområde -80 °C till +95 °C