Beskrivning
Idealiska behållare för ultrakalla miljöer.
- Styv enkelgjuten polyuretan ger hög hållbarhet och stabilitet vid kylning av prover.
- Utmärkta isoleringsegenskaper
- Det täta locket håller avdunstning till ett minimum och har en bekväm försänkt vred.
- Behållare kommer inte att svettas eller läcka och kommer inte att gå sönder eller deformeras vid normal användning.
- Tål temperaturer från -80 °C till +95 °C.
- Locken kapslar bekvämt under hinken eftersom de är nyckelade för att passa ihop.
- Formgjutna handtag säkerställer säker hantering och transport.
- Exakt hällpip för enkel tömning.
- Avsmalnande design för enkel stapling.
- Färgkodad (grön, blå, röd) för enkel organisation och identifiering.
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 16.3 cm |
| Höjd (engelska) | 6,4 tum. |
| Längd (metrisk) | 52.1 cm |
| Längd (engelska) | 2,1 tum. |
| Bredd (metrisk) | 29.2 cm |
| Bredd (engelska) | 11,5 tum. |
| Mått (L x B x H) | 52,1 x 29,2 x 16,3 cm |
| Kapacitet (engelska) | 2,4 gal. |
| För användning med (utrustning) | Torris, isvatten, issaltuppslamningar, etc. |
| Material | Polyuretan |
| Visa mer |