Läs mer
Fisherbrand™ Isotermisk ispanna
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8009463 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
9 l
Färg:
Klart
Rött
Mått (L x B x H):
26,7 x 19,55 x 11,4 cm
52,1 x 29,2 x 16,3 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11324085
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ger hög hållbarhet och utmärkt isolering. IsoThermal Ice Pans är de idealiska kylbehållare för ultrakall användning, inklusive is, isslam och CO2-pellets. Bekväm och lätt att använda, med lock som håller sig säkert under hinken. Finns i tre färgkodade storlekar.
Idealiska behållare för ultrakalla miljöer.
  • Styv enkelgjuten polyuretan ger hög hållbarhet och stabilitet vid kylning av prover.
  • Utmärkta isoleringsegenskaper
  • Det täta locket håller avdunstning till ett minimum och har en bekväm försänkt vred.
  • Behållare kommer inte att svettas eller läcka och kommer inte att gå sönder eller deformeras vid normal användning.
  • Tål temperaturer från -180 °C till +95 °C.
Bekväm, användarvänlig design:
  • Locken kapslar bekvämt under hinken eftersom de är nyckelade för att passa ihop.
  • Formgjutna handtag säkerställer säker hantering och transport.
  • Exakt hällpip för enkel tömning.
  • Avsmalnande design för enkel stapling.
  • Färgkodad (grön, blå, röd) för enkel organisation och identifiering.
Specifikationer
Höjd (metrisk) 11.4 cm
Höjd (engelska) 4,5 tum.
Längd (metrisk) 26.7 cm
Längd (engelska) 1,1 tum
Bredd (metrisk) 19.55 cm
Bredd (engelska) 7,7 tum
Mått (L x B x H) 26,7 x 19,55 x 11,4 cm
Kapacitet (engelska) 0,3 gal.
För användning med (utrustning) Torris, isvatten, issaltuppslamningar, etc.
Material Polyuretan
Typ Ice Pan
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 1 l
Håller Ice (1 L)
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Temperaturkontroll Kylt
Temperaturområde -80 °C till +95 °C