Läs mer
Isothiazol-3(2H)-ett, TRC
Produktkod. 30390145
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30390145 50 mg
1 options
Produktkod. 30390145 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI91762050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isothiazol-3(2H)-one
CAS 1003-07-2
Molekylformel C3 H3 N O S
Kvantitet 50 mg
Synonym 4-Isothiazolin-3-one (7CI,8CI), 1,2-Isothiazole-3-one, 1,2-Thiazol-3-one, 3-Hydroxyisothiazole, 3-Isothiazolol, 3-Isothiazolone, 3-Oxo-2,3-dihydroisothiazole, A 01, Duo Mei Jing, Ebotec aqua, GT 2060, GY 506, Isothiazolin-3-one, Isothiazolinone, NSC 93489, PT 490, Xarcin AB
InChI formel InChI=1S/C3H3NOS/c5-3-1-2-6-4-3/h1-2H,(H,4,5)
LEDER O=C1NSC=C1
IUPAC-namn 1,2-tiazol-3-ett
Molekylvikt (g/mol) 101.127
Formel vikt 100.9935