Läs mer
Isothiazol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isothiazole |
| CAS | 288-16-4 |
| Molekylformel | C3 H3 N S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,2-Thiazole, 2-Azathiophene |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3NS/c1-2-4-5-3-1/h1-3H |
| LEDER | c1cnsc1 |
| IUPAC-namn | 1,2-tiazol |
| Molekylvikt (g/mol) | 85.13 |
| Formel vikt | 84.9986 |