Läs mer
Isotiocyanatocyklohexan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isothiocyanatocyclohexane |
| CAS | 1122-82-3 |
| Molekylformel | C7 H11 N S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Isothiocyanic Acid Cyclohexyl Ester, Cyclohexyl Isothiocyanate, NSC 60129 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-5H2 |
| LEDER | S=C=NC1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | isotiocyanatocyklohexan |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.23 |
| Formel vikt | 141.0612 |