Läs mer
Isothipendyl Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Isothipendyl Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isothipendyl Hydrochloride |
| CAS | 1225-60-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Isothipendyl Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H19 N3 S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine, 10-[2-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8CI), Andantol, Andanton, Isothipendyl hydrochloride, Isothipendyl monohydrochloride, NSC 169186, Nilergex, Theruhistin, Isothipendyl Hydrochloride, 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-ethanamine, N,N,alpha-trimethyl-, monohydrochloride (9CI), 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-ethanamine, N,N,alpha-trimethyl-, hydrochloride (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3S.ClH/c1-12(18(2)3)11-19-13-7-4-5-8-14(13)20-15-9-6-10-17-16(15)19;/h4-10,12H,11H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(CN1c2ccccc2Sc3cccnc13)N(C)C |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-1-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazin-10-ylpropan-2-amine;hydrochloride |
| Visa mer |