Läs mer
Isotrazodone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isotrazodone |
| CAS | 157072-18-9 |
| Molekylformel | C19 H22 Cl N5 O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 1-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-3-oxo-1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridinium, 1-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-2,3-dihydro-3-oxo-1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridinium (9CI), 1-{3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl}-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-1-ium-3-olate, 1-{3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl}-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-1-ium-3-olate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22ClN5O/c20-16-5-3-6-17(15-16)23-13-11-22(12-14-23)8-4-10-25-18-7-1-2-9-24(18)19(26)21-25/h1-3,5-7,9,15H,4,8,10-14H2 |
| LEDER | [O-]c1n[n+](CCCN2CCN(CC2)c3cccc(Cl)c3)c4ccccn14 |
| IUPAC-namn | 1-[3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-1-ium-3-olate |
| Molekylvikt (g/mol) | 371.86 |
| Formel vikt | 371.1513 |