Läs mer
Isotretinoin, MedChemExpress
Produktkod. 16476636
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16476636 100 mg
16441756 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16476636 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15127
MedChemExpress Isotretinoin(13-cis-Retinoic acid) is a medication used for the treatment of severe acne.
Isotretinoin(13-cis-Retinoic acid) is a medication used for the treatment of severe acne.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isotretinoin
CAS 4759-48-2
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H28O2
Kvantitet 100 mg
Synonym 13-cis-Retinoic acid
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (166.42 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C\C(O)=O)=C(C)CCC1
Molekylvikt (g/mol) 300.44
Formel vikt 300.44
Procent renhet 99.53%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death