Läs mer
Isouramil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isouramil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3O3/c5-2-1(8)3(9)7-4(10)6-2/h8H,(H4,5,6,7,9,10) |
| Formel vikt | 143.0331 |
| Procent renhet | >95% |